Learn More
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado de clase A
Código de producto. 11577832 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11577832 1000 ml 10 ml paquete de 2
11547832 100 ml 1 ml paquete de 2
11517832 10 ml 0,2 ml paquete de 2
12962320 2000 ml 20 ml cada uno
11557832 250 ml 2 ml paquete de 2
11527832 25 ml 0,5 ml paquete de 2
11567832 500 ml 5 ml paquete de 2
11537832 50 ml 1 ml paquete de 2
12952310 5 ml 0.1 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11577832
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mida líquidos con precisión en probetas graduadas de vidrio de clase A. Las probetas graduadas de clase A de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ tienen una escala de cerámica azul y una base hexagonal.
Mida líquidos con precisión en probetas graduadas de vidrio de clase A. Las probetas graduadas de clase A de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ tienen una escala de cerámica azul y una base hexagonal.
  • DIN 12680 BS 604 ISO 4788
  • Graduadas en cerámica azul
  • Base hexagonal
  • Código de pedido individual en cada producto
  • El certificado de conformidad por lotes se puede descargar 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 1000 ml
Incluye Certificado de conformidad
Báscula Cerámica azul
Graduaciones 10 ml
Esterilizables en autoclave
Límite de error ± 5 ml
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Class Clase A
Altura (métrico) 464 mm
Certificaciones/conformidad DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Tipo de producto Probeta graduada
Diámetro exterior (métrico) 67 mm