Descripción
Mida líquidos con precisión en probetas graduadas de vidrio de clase A. Las probetas graduadas de clase A de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ tienen una escala de cerámica azul y una base hexagonal.
- DIN 12680 BS 604 ISO 4788
- Graduadas en cerámica azul
- Base hexagonal
- Código de pedido individual en cada producto
- El certificado de conformidad por lotes se puede descargar
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Incluye | Certificado de conformidad |
| Báscula | Cerámica azul |
| Graduaciones | 1 ml |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Límite de error | ±0.5 ml |
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Class | Clase A |
| Mostrar más |