Learn More
Kimble Chase™ Columna de cromatografía de vidrio de borosilicato con depósito, junta cónica estándar y disco sinterizado
Tienda DWK Life Sciences ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro interior (métrico) | 38 mm |
| Tipo | Columna para cromatografía |
| Tipo USP | Tipo I |
| Capacidad de columna | 280 ml |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Incluye | Con depósito, junta cónica estándar y disco sinterizado. |