Learn More
BRAND™ Tubos de vidrio de borosilicato para centrífuga BLAUBRAND™
Código de producto. 11894050 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
167 mm
203 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11894050 167 mm paquete de 2
11874050 203 mm paquete de 2
11884050 160 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11894050 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 362338
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soportan una RCF de hasta 700. Su diseño y precisión cumplen con las especificaciones de la ASTM (organismo de normalización estadounidense).
  • Soportan una RCF de hasta 700.
  • Hechos de vidrio de borosilicato (boro 3.3)
  • Cilíndrico con fondo cónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
N.° por paquete 2
Longitud (métrico) 167 mm
Forma del fondo Cónicos
Diámetro (métrico) 96 mm
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 700 x g