Learn More
Jaytec Glass™ Frasco Babcock de vidrio de borosilicato
Código de producto. 12348955
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
Del 0 al 8 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
12348955 Del 0 al 8 % cada uno
1 options
Código de producto. 12348955 Proveedor Jaytec Glass™ N.º de proveedor MP.706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.50€
    29.31€ / paquete de 1
    Ahorro 11.19€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
El frasco Babcock de vidrio de borosilicato se utiliza para determinar el contenido de grasa de las muestras de productos lácteos.
  • Fabricados de acuerdo con BS.755, parte 1:1937
  • Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 17,6 mL
Tipo Frasco Babcock
Para utilizar con (aplicación) Para medir el contenido de grasa en la leche
temp Del 0 al 8 %