Learn More
Bureta automática de vidrio de borosilicato
Código de producto. 12892094
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 mL
Tipo:
Bureta automática
Bureta automática con franja Schellbach
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo Tamaño de la unidad
12892094 10 ml Bureta automática con franja Schellbach cada uno
12872094 25 mL Bureta automática cada uno
12802104 25 mL Bureta automática con franja Schellbach cada uno
12812104 50 mL Bureta automática con franja Schellbach cada uno
12882094 50 mL Bureta automática cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12892094 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3396/02AS
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Con función de puesta a cero automática
  • Funcionamiento sencillo: para llenar la bureta, aplique una ligera presión positiva a la parte inferior del brazo lateral. Para poner a cero, libere la presión para permitir que el exceso de líquido vuelva extraerse con sifón en el frasco
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, que es resistente a productos químicos
  • Graduaciones en esmalte blanco
  • Llave de paso de PTFE de 1,5 mm de diámetro
  • Los siguientes accesorios se venden por separado: Depósito de vidrio (3297/12) y bola de soplado de caucho para buretas automáticas de clase AS (3297/14AS)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato Pyrex resistente a productos químicos
Graduaciones Esmalte blanco a 0,02 ml
Incluye Llave de paso de PTFE de 1,5 mm de diámetro
Tipo Bureta automática con franja Schellbach
Certificaciones/conformidad ISO 385 y DIN 12700