Learn More
Pyrex™ Bureta automática de vidrio de borosilicato
Código de producto. 12802104
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 mL
Tipo:
Bureta automática
Bureta automática con franja Schellbach
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo Tamaño de la unidad
12802104 25 mL Bureta automática con franja Schellbach cada uno
12892094 10 ml Bureta automática con franja Schellbach cada uno
12872094 25 mL Bureta automática cada uno
12812104 50 mL Bureta automática con franja Schellbach cada uno
12882094 50 mL Bureta automática cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12802104 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 3396/04AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.70€
    226.11€ / paquete de 1
    Ahorro 40.59€
    15% Descuento
En stock
  • Con función de puesta a cero automática
  • Funcionamiento sencillo: para llenar la bureta, aplique una ligera presión positiva a la parte inferior del brazo lateral. Para poner a cero, libere la presión para permitir que el exceso de líquido vuelva extraerse con sifón en el frasco
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, que es resistente a productos químicos
  • Graduaciones en esmalte blanco
  • Llave de paso de PTFE de 1,5 mm de diámetro
  • Los siguientes accesorios se venden por separado: Depósito de vidrio (3297/12) y bola de soplado de caucho para buretas automáticas de clase AS (3297/14AS)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 mL
Tipo Bureta automática con franja Schellbach