Learn More
Bureta automática de vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave de paso intermedia
Código de producto. 12832104
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Graduaciones:
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
12832104 25 mL 0,05 mL cada uno
12842104 50 mL 0,1 mL cada uno
12822104 10 mL 0,02 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12832104 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3496/04AS
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Como la gama 3396 con llave de paso intermedia
  • La llave de paso intermedia facilita el drenaje fácil del líquido en el depósito
  • Llave de paso de PTFE de 1,5 mm de diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 mL
Graduaciones 0,05 mL