Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo sin reborde de vidrio de borosilicato 5.1
Description
- Vidrio de borosilicato
- Fondo redondo
- Sin reborde
Specifications
Specifications
| Tipo de diseño | Sin reborde |
| Descripción | Estilo de parte superior: Sin reborde |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (5.1) |
| Desechables | Un solo uso |
| Cantidad | 1000 |
| Con reborde | No |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |