Learn More
Witeg™ Matraz volumétrico clase A con ST Azul graduado
Código de producto. 11887840
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11887840 10 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 11887840 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 3 664 00114
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matraces aforados de vidrio borosilicato 3.3 con cuello esmerilado y tapón de PE, fabricados según DIN EN ISO 1042 y DE-M marcado. Disponible en tamaños estándar y especiales, incluye certificado de lote.
  • Disponible con y sin tapón
  • Vidrio de borosilicato 3.3
  • Tolerancia según ASTM E 288
  • Se incluye certificado de lote
  • Marcado DE-M de acuerdo con la ley de calibración alemana
  • Tamaños estándar y especiales disponibles
Especificaciones
Calibración DE-M de acuerdo con la ley de calibración alemana
Capacidad (imperial) 0,3 oz
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042, Tolerancia según ASTM E 288
Material del cierre Polietileno
Color Blanco
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Incluye Certificado de lote
Límite de error ±0,060 ml
Estilo de cuello Junta esmerilada
Junta de toma 14/23
Tolerancia ±0,060 ml
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Esterilidad No estéril
Clase A
Tipo de tapón Tapón