Learn More
Witeg™ Matraces de fondo redondo de vidrio borosilicatado 3.3
Código de producto. 10286373
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico)
10286373 1000 mL
10144283 500 mL
10498803 250 mL
10743844 100 ml
10246233 2000 mL
10184183 50 mL
10792494 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10286373 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 0 603 001
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12348
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Estilo de cuello Centro
Forma del fondo Redondo