Learn More
BRAND™ Tapa de vidrio borosilicatado 3.3 con toma
Código de producto. 10059910 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
320 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
10059910 320 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10059910 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 65743
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Tapa de vidrio borosilicatado 3.3 con toma diseñada para su uso con desecadores.
  • Incluye una toma en la tapa
  • Tamaño nominal: 250 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 320 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Incluye Toma NS 24/29
Tipo de producto Tapa de desecador