Learn More
Hecht Karl™ Pipetas automáticas de vidrio borosilicato 3.3
Código de producto. 10618471
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10618471 50 mL cada uno
10608471 25 mL cada uno
10585182 10 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10618471 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 41877015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.04€
    42.13€ / paquete de 1
    Ahorro 33.91€
    44% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Incluye Tierra estándar NS 29/32
Cantidad 1/pack
Volumen (métrico) 50 mL
Tipo Pipeta automática