Learn More
Hamilton™ Jeringa TLC, Modelo 1702 N
Código de producto. 11597804
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11597804 25 μl cada uno
1 options
Código de producto. 11597804 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 80250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Jeringa de cromatografía de capa fina (TLC) con punta recubierta de PTFE. La jeringa 1702 N SYR TLC Hamilton™ está diseñada para la detección de muestras reproducibles.
  • Revestimiento de PTFE de 1,91 cm (3/4 pulgadas) desde la punta
  • Aguja cementada
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,15 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 1000 psig
Temperatura máxima 50 °C
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 25 μl
Estilo de punta de aguja 3T