Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de secado borosilicatados
Código de producto. 10326311
Cambiar vista
Click to view available options
Forma:
En forma de U
Recto
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma Tamaño de la unidad
10326311 Recto cada uno
10264241 En forma de U cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10326311 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00€
    6.68€ / paquete de 1
    Ahorro 3.32€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 13 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Forma Recto
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de secado