Learn More
Complejo de trifluoruro-tetrahidrofurano de boro, BF3 45,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338536 100 g 100 g
11348536 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17593.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 462-34-0 | C4H8BF3O | 139.91 g/mol
Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex is used as a polymerization initiator and as a dopant in the semiconductor industry. It serves as a reagent for deoxofluorination of alcohols and carbonyls. Further, it is used in the synthesis of methacrylate-PEG-methacrylate-boron trifluoride self-doped gel polymer electrolytes and hydroboration-oxidation of divinylferrocene. In addition to this, it is used as a reagent for the preparation of NK1 receptor antagonists, complex polyketide natural products and selective serotonin reuptake inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El complejo de trifluoruro-tetrahidrofurano de boro se utiliza como iniciador de polimerización y como dopante en la industria de semiconductores. Sirve como reactivo para la desoxofluoración de alcoholes y carbonilos. Además, se utiliza en la síntesis de electrolitos de polímero de gel autodopados de trifluoruro de metacrilato-PEG-metacrilato-boro y en la hidroboración-oxidación de divinilferroceno. Asimismo, se utiliza como reactivo para la preparación de antagonistas de los receptores NK1, productos naturales de policétidos complejos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
Solubilidad
Miscible con dimetilformamida.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-34-0
Fórmula molecular C4H8BF3O
Peso molecular (g/mol) 139.91
Número MDL MFCD00040372
Clave InChI CHNLPLHJUPMEOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trifluoride tetrahydrofuran complex, trifluoro tetrahydro-1h-furan-1-ium-1-yl borate, pubchem7062, trifluoro oxolan-1-ium-1-yl boranuide, borontrifluoride tetrahydrofuran complex, boron trifluoride tetrahydrofuran complex, contains sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
PubChem CID 60146129
SMILES FB(F)F.C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex
Punto de fusión 8°C to 9°C
Densidad 1.268
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Notas del porcentaje del ensayo BF3 45,5 %
Cantidad 100 g
Número UN UN2922
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with dimethyl formamide.
Nombre IUPAC oxolane; trifluoroborane
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.91
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron trifluoride-tetrahydrofuran complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron trifluoride-tetrahydrofuran