Learn More
Eterato de trifluoruro de boro, aprox. 48 % BF3, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10396814 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10396814 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10304034 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10396814 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427118000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-63-7
Fórmula molecular C4H10BF3O
Peso molecular (g/mol) 141.93
Número MDL MFCD00013194
Clave InChI KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Boron trifluoride ethyl ether
PubChem CID 8000
Nombre IUPAC etoxietano; trifluoroborano
SMILES FB(F)F.CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride etherate
Nombre de nota ca. 48% BF3
Punto de fusión -60.0°C
Color Incoloro a amarillo pajizo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 126.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (C2H5)2O·BF3
Índice de refracción 1.3429 to 1.3449
Cantidad 800 mL
Índice Merck 15, 1352
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viscosidad 1.89 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.93
Porcentaje de pureza ca. 48% BF3
Forma física Líquido