Learn More
Eterato de trifluoruro de boro, aproximadamente 48 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10286130 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10042110 25 g Frasco de vidrio 25 g
10296130 100 g Frasco de vidrio 100 g
10593921 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10286130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174560010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-63-7
Fórmula molecular C4H10BF3O
Peso molecular (g/mol) 141.93
Número MDL MFCD00013194
Clave InChI KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Boron trifluoride ethyl ether
PubChem CID 8000
Nombre IUPAC etoxietano; trifluoroborano
SMILES FB(F)F.CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride etherate
Nombre de nota 48% BF3
Punto de fusión -60.0°C
Color Incoloro a amarillo pajizo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 126.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2O·BF3
Índice de refracción 1.3429 to 1.3449
Cantidad 1 kg
Fieser 01,70; 02,35; 03,33; 04,44; 05,52; 06,65; 07,31; 08,51; 09,64; 10,52; 11,72; 12,66; 13,3; 14,54; 15,45; 16,44; 17,52
Índice Merck 15,1352
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viscosidad 1.89 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.93
Porcentaje de pureza ∼48% BF3
Forma física Líquido, fumante en aire húmedo