Learn More
Eterato de trifluoruro de boro, aproximadamente 48 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10042110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10042110 25 g Frasco de vidrio 25 g
10296130 100 g Frasco de vidrio 100 g
10286130 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10593921 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10042110 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00€
    19.65€ / 25 g
    Ahorro 3.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-63-7
Fórmula molecular C4H10BF3O
Peso molecular (g/mol) 141.93
Número MDL MFCD00013194
Clave InChI KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Boron trifluoride ethyl ether
PubChem CID 8000
Nombre IUPAC etoxietano; trifluoroborano
SMILES FB(F)F.CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride etherate
Nombre de nota 48% BF3
Punto de fusión -60.0°C
Color Incoloro a amarillo pajizo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 126.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2O·BF3
Índice de refracción 1.3429 to 1.3449
Cantidad 25 g
Fieser 01,70; 02,35; 03,33; 04,44; 05,52; 06,65; 07,31; 08,51; 09,64; 10,52; 11,72; 12,66; 13,3; 14,54; 15,45; 16,44; 17,52
Índice Merck 15,1352
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viscosidad 1.89 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.93
Porcentaje de pureza ∼48% BF3
Forma física Líquido, fumante en aire húmedo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron trifluoride etherate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.