Learn More
Complejo de trifluoruro de boro-sulfuro de dimetilo, purificado, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330258 100 mL 100 ml
11396169 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042970.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 353-43-5
Fórmula molecular C2H6BF3S
Peso molecular (g/mol) 129.94
Número MDL MFCD00013193
Clave InChI BRWZPVRDOUWXKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron fluoride-dimethyl sulfide complex, dimethyl-??-sulfanylidene trifluoro-??-borane, trifluoroborane-methyl sulfide, dimethyl sulfide-trifluoroborane, trifluoro methylsulfanyl methane boron, boron trifluoride methyl sulfide complex, boron trifluoride-methyl sulfide complex, boron trifluoride-dimethyl sulfide complex, purified, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 71311438
Nombre IUPAC dimetilsulfonio(trifluoro)borohidruro
SMILES CSC.FB(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride-dimethyl sulfide complex
Nombre de nota Purified
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Número UN UN2920
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.94
Envase Frascos ChemSeal™
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.235 g/mL