Learn More
Eterato de boro de trifluoruro de dimetilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10512421 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10368290 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10512421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204060500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 353-42-4 | C2H6BF3O | 113.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 353-42-4
Fórmula molecular C2H6BF3O
Peso molecular (g/mol) 113.87
Número MDL MFCD00013192
Clave InChI KTPWETRNSUKEME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trifluoride dimethyl etherate, boron trifluoride methyl etherate, dimethyl ether trifluoroboron, dimethyloxonio trifluoro boranuide, boron trifluoride dimethyl ether complex, dimethyloxo trifluoro-??-borane
PubChem CID 2724165
Nombre IUPAC dimetiloxonio(trifluoro)boranuida
SMILES COC.FB(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride dimethyl etherate
Punto de fusión -14.0°C
Color Marrón
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 126.0°C to 127.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2O·BF3
Índice de refracción 1.3070 to 1.3090
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.87
Porcentaje de pureza ∼60% (BF3)
Forma física Líquido, fumante en aire húmedo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron trifluoride dimethyl etherate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.