Learn More
Trifluoruro de boro dihidrato, 65 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581875 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581875 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10539423 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581875 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388711000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13319-75-0 | BF3H4O2 | 103.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13319-75-0
Fórmula molecular BF3H4O2
Peso molecular (g/mol) 103.84
Número MDL MFCD00149901
Clave InChI MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trifluoride dihydrate, boron fluoride dihydrate, borane, trifluoro-, dihydrate, trifluoroborane dihydrate, bf3.2h2o, bf3 dihydrate, bortrifluorid dihydrat, borontrifluoride dihydrate, dsstox_cid_13264, dsstox_rid_79058
PubChem CID 61591
Nombre IUPAC trifluoroborano;dihidrato
SMILES O.O.FB(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 58°C to 60°C (1.5mmHg)
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride dihydrate
Punto de fusión 6°C
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 65.0 to 66%
Fórmula lineal BF3·2H2O
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.85
Porcentaje de pureza 65% (BF3)
Identificación Confirmed
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.642
Densidad 1.6420g/mL