Learn More
Eterato de dietilo de trifluoruro de boro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334579 500 mL 500 ml
11324579 100 mL 100 ml
11432338 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15275.AP
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
El eterato de dietilo de trifluoruro de boro se usa como catalizador de ácido de Lewis para la adición aldólica de Mukaiyama, la alquilación, la acetilación, la isomerización y las reacciones de deshidrataciones y condensaciones. Participa en la preparación de poliéteres en reacciones de polimerización. Como catalizador, se utiliza en la preparación de ciclopentil y cicloheptil[b]indol y otros diboranos. También se utiliza en los detectores de neutrones sensibles en cámaras de ionización, así como en la monitorización de los niveles de radiación de la atmósfera terrestre.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El eterato de dietilo de trifluoruro de boro se usa como catalizador de ácido de Lewis en la adición de aldol de Mukaiyama, la alquilación, la acetilación, la isomerización, las deshidrataciones y las reacciones de condensación. Participa en la preparación de poliéteres en reacciones de polimerización. Como catalizador, se utiliza en la preparación de ciclopentil- y cicloheptil[b]indoles y otros diboranos. También se utiliza en detectores de neutrones sensibles en cámaras de ionización, así como en la monitorización de los niveles de irradiación en la atmósfera terrestre.
Solubilidad
Miscible con éter y alcohol.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Se recomienda su uso en atmósfera inerte. Incompatible con metales, ácidos, bases, alcoholes, metales alcalinos, agentes oxidantes y agua. Reacciona violentamente con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-63-7
Fórmula molecular C4H10BF3O
Peso molecular (g/mol) 141.93
Número MDL MFCD00013194
Clave InChI KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Boron trifluoride etherate; Boron fluoride-ether
PubChem CID 8000
Nombre IUPAC etoxietano; trifluoroborano
SMILES FB(F)F.CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride diethyl etherate
Punto de fusión -60°C
Densidad 1.13
Punto de ebullición 125°C to 126°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal BF3€O(CH2CH3)2
Índice de refracción 1.344
Cantidad 500 mL
Número UN UN2604
Beilstein 3909607
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1350
Información de solubilidad Miscible with ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.93
Porcentaje de pureza ≥98%