Learn More
Eterato de dietilo de trifluoruro de boro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El eterato de dietilo de trifluoruro de boro se usa como catalizador de ácido de Lewis para la adición aldólica de Mukaiyama, la alquilación, la acetilación, la isomerización y las reacciones de deshidrataciones y condensaciones. Participa en la preparación de poliéteres en reacciones de polimerización. Como catalizador, se utiliza en la preparación de ciclopentil y cicloheptil[b]indol y otros diboranos. También se utiliza en los detectores de neutrones sensibles en cámaras de ionización, así como en la monitorización de los niveles de radiación de la atmósfera terrestre.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El eterato de dietilo de trifluoruro de boro se usa como catalizador de ácido de Lewis en la adición de aldol de Mukaiyama, la alquilación, la acetilación, la isomerización, las deshidrataciones y las reacciones de condensación. Participa en la preparación de poliéteres en reacciones de polimerización. Como catalizador, se utiliza en la preparación de ciclopentil- y cicloheptil[b]indoles y otros diboranos. También se utiliza en detectores de neutrones sensibles en cámaras de ionización, así como en la monitorización de los niveles de irradiación en la atmósfera terrestre.
Solubilidad
Miscible con éter y alcohol.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Se recomienda su uso en atmósfera inerte. Incompatible con metales, ácidos, bases, alcoholes, metales alcalinos, agentes oxidantes y agua. Reacciona violentamente con el agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boron trifluoride diethyl etherate |
| Punto de fusión | -60°C |
| Densidad | 1.13 |
| Punto de ebullición | 125°C to 126°C |
| Temperatura de inflamación | 47°C (116°F) |
| Olor | Acrid |
| Fórmula lineal | BF3O(CH2CH3)2 |
| Índice de refracción | 1.344 |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN2604 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Boron trifluoride diethyl etherate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Boron trifluoride-diethyl etherate