Learn More
Complejo de ácido acético y trifluoruro de boro, TRC
Código de producto. 30341405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341405 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30341405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67563025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride acetic acid complex
CAS 373-61-5
Fórmula molecular BF3.2x(C2H4O2)
Cantidad 25 g
Sinónimo Trifluoroborane acetic acid complex
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6BF2O4.F/c1-3(8)10-5(6,7)11-4(2)9;/h1-2H3;/q;-1/p+1
SMILES O=C(OB(F)(F)OC(C)=O)C.[F-].[H+]
Nombre IUPAC complejo de ácido acético-trifluoruro de boro;
Peso molecular (g/mol) 187.91