Learn More
Trifluoruro de boro - complejo de ácido acético, aprox. 33 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10491671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
25 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10491671 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10184490 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10629014 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10491671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 277220250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.85€
    26.65€ / 25 ml
    Ahorro 5.20€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 373-61-5 | C4H8BF3O4 | 187.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 373-61-5
Fórmula molecular C4H8BF3O4
Peso molecular (g/mol) 187.91
Número MDL MFCD00036359
Clave InChI OVYKFNOIPQYMRU-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo boron trifluoride acetic acid complex, bf3.c4h8o4, acetic acid-boron trifluoride complex, acetic acid boron trifluoride 2:1, bis acetic acid ; boron trifluoride, boron trifluoride acetic acid complex, technical bf3 basis, borate 1-, bis acetato-o difluoro-, dihydrogen fluoride, beta-4, borate 1-, bis acetato-.kappa.o difluoro-, hydrogen fluoride 1:2:1 , t-4
PubChem CID 11116786
Nombre IUPAC ácido acético; trifluoroborano
SMILES [H+].[H+].[B+3].[F-].[F-].[F-].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride - acetic acid complex
Nombre de nota ca. 33% BF3
Punto de fusión -47°C
Color De marrón-amarillo a amarillo
Densidad 1.3450g/mL
Punto de ebullición 140°C to 148°C
Temperatura de inflamación 84°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BF3·2CH3COOH
Cantidad 25 mL
Beilstein 04, 115
Fieser 16,176
Gravedad específica 1.345
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.92
Porcentaje de pureza ca. 33% BF3
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron trifluoride - acetic acid complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.