Learn More
Complejo de ácido trifluoruro-acético de boro, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400363 250 mL 250 ml
11490353 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400363 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11471.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 373-61-5 | C4H8BF3O4 | 187.91 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used as a desilylating agent. It is also been used in the protodesilylation of the phenyl group as part of the conversion of the dimethylphenylsilyl group into a hydroxyl group with retention of configuration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También se utiliza como agente desililante. Además, se emplea en la protodesililación del grupo fenilo como parte de la conversión del grupo dimetilfenilsililo en un grupo hidroxilo con retención de la configuración..
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Estable, pero sensible a la humedad. Incompatible con el agua, el aire húmedo, los metales y los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 373-61-5
Fórmula molecular C4H8BF3O4
Peso molecular (g/mol) 187.91
Número MDL MFCD00036359
Clave InChI OVYKFNOIPQYMRU-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo boron trifluoride acetic acid complex, bf3.c4h8o4, acetic acid-boron trifluoride complex, acetic acid boron trifluoride 2:1, bis acetic acid ; boron trifluoride, boron trifluoride acetic acid complex, technical bf3 basis, borate 1-, bis acetato-o difluoro-, dihydrogen fluoride, beta-4, borate 1-, bis acetato-.kappa.o difluoro-, hydrogen fluoride 1:2:1 , t-4
PubChem CID 11116786
Nombre IUPAC ácido acético; trifluoroborano
SMILES [H+].[H+].[B+3].[F-].[F-].[F-].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride-acetic acid complex
Punto de fusión -47°C
Densidad 1.353
pH <1
Punto de ebullición 143°C to 146°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.367
Cantidad 250 mL
Número UN UN1742
Beilstein 3686177
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.91
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron trifluoride-acetic acid complex, 35-36.5% BF3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron trifluoride-acetic acid