Learn More
Trifluoruro de boro, 12 % (1,5 M) en metanol, AcroSeal™ Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 65.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Boron trifluoride |
| Punto de fusión | -98.0°C |
| CAS | 373-57-9, 67-56-1 |
| Cantidad | 100 mL |
| Temperatura de inflamación | 4°C |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Gravedad específica | 0.87 |
| Densidad | 0.8700g/mL |
| Fórmula molecular | BF3 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Boron trifluoride, 12% in methanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.