Learn More
Solución de tricloruro de boro, 1 M en cloruro de metileno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10332963 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10332963 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
10011621 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10332963 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176688000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00€
    374.00€ / 800 ml
    Ahorro 27.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trichloride
Color De incoloro a marrón
Nombre de nota 1M Solution in Methylene Chloride
CAS 10294-34-5, 75-09-2
Concentración 0.9 to 1.1M
Densidad 1.3260g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.326
Fórmula molecular BCl3
Fórmula lineal BCl3
Número MDL MFCD00011313
Cantidad 800 mL
Fieser 01,67; 02,34; 03,31; 04,42; 05,50; 06,65; 09,62; 13,43; 15,44
Índice Merck 15, 1350
Forma física Líquido
Sinónimo boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose.
Clave InChI FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClB(Cl)Cl
Nombre IUPAC tricloroborano
Peso molecular (g/mol) 117.16
PubChem CID 25135
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.17
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron trichloride, 1M solution in methylene chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.