Learn More
Solución de tricloruro de boro, 1 m en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boron trichloride |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Nombre de nota | 1M Solution in Hexane |
| CAS | 10294-34-5, 110-54-3 |
| Concentración | 0.9 to 1.1M |
| Densidad | 0.7380g/mL |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Gravedad específica | 0.738 |
| Fórmula molecular | BCl3 |
| Fórmula lineal | BCl3 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Boron trichloride, 1M solution in hexane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Boron trichloride