Learn More
Tricloruro de boro, solución de 1 m en 2-cloroetanol, AcroSeal (R), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10244874 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10244874 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10244874 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428331000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trichloride
CAS 10294-34-5
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular BCl3
Temperatura de inflamación 53°C
Índice Merck 15, 1350
Peso molecular (g/mol) 117.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.17
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.26
Densidad 1.2600 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron trichloride, 1M (10 wt.%) solution in 2-chloroethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.