Learn More
Tricloruro de boro, solución de 1 M en diclorometano, estab., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418195 500 mL 500 ml
15408195 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418195 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32751.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
Boron trichloride is used in semiconductor production and in the preparation of other boron compounds. It serves as a reagent in the preparation of various protease inhibitors. It is also used as a catalyst and soldering flux. It is involved in the improvement of aluminum castings by treating with boron trichloride vapors. It is utilized to produce electrical resistors. It is also used as a metal refining agent, especially for aluminum, magnesium, zinc and copper alloys. Further, it is used in the preparation of nanomaterials such as nanofibers and nanotubes. In addition to this, it is used in the field of high energy fuels and rocket propellants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tricloruro de boro se utiliza en la producción de semiconductores y en la preparación de otros compuestos de boro. Sirve como reactivo en la preparación de varios inhibidores de la proteasa. También se utiliza como catalizador y flujo de soldadura. Participa en la mejora de las fundiciones de aluminio mediante el tratamiento con vapores de boro tricloruro. Se utiliza para producir resistencias eléctricas. También se utiliza como agente de refinado de metales, especialmente para aleaciones de aluminio, magnesio, cinc y cobre. Además, se utiliza en la preparación de nanomateriales como nanofibras y nanotubos. También se utiliza en el campo de los combustibles de alta energía y los propelentes de cohetes.
Solubilidad
Miscible con diclorometano, etanol, tetracloruro de carbono, éter dietílico, formamida de dimetilo, disolventes aromáticos, hidrocarburos halogenados y saturados.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con el agua, agentes oxidantes, bases y metales. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-34-5
Fórmula molecular BCl3
Peso molecular (g/mol) 117.16
Número MDL MFCD00011313
Clave InChI FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
PubChem CID 25135
Nombre IUPAC tricloroborano
SMILES ClB(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron trichloride
Nombre de nota stabilized
Cantidad 500 mL
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Densidad 1.326
Número UN UN2927
Información de solubilidad Miscible with dichloromethane,ethanol,carbon tetrachloride,diethyl ether,dimethyl formamide,aromatic solvents,saturated and halogenated hydrocarbon.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln.