Learn More
Tribromuro de boro, solución de 1 M en heptano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435547 500 mL 500 ml
15425547 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32785.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
It is an excellent demethylating or dealkylating agent for the cleavage of ethers, also with subsequent cyclization, often in the production of pharmaceuticals. The use of boron tribromide for effecting complete demethylation of aryl methyl ethers at, or below, room temperature. Phase-Vanishing Reactions that Use Fluorous Media as a Phase Screen. Facile, Controlled Bromination of Alkenes by Dibromine and Dealkylation of Aromatic Ethers by Boron Tribromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un excelente agente desmetilante o dealquilante para la escisión de éteres, también con ciclización posterior, utilizado a menudo en la producción farmacéutica. Se usa el tribromuro de boro para efectuar la desmetilación completa de los éteres de arilo-metilo a temperatura ambiente, o por debajo. Reacciones de desvanecimiento de fase que utilizan medios fluorosos como pantalla de fase. Sencilla bromación controlada de alquenos con dibromo y dealquilación de éteres aromáticos con tribromuro de boro.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad y la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, la luz, la humedad, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-33-4
Fórmula molecular BBr3
Peso molecular (g/mol) 250.52
Número MDL MFCD00011312
Clave InChI ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
Nombre IUPAC tribromoborano
SMILES BrB(Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 90°C
Nombre del producto químico o material Boron tribromide
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación −4°C (25°F)
Sensibilidad Light and moisture sensitive; May form a precipitate
Densidad 0.869
Número UN UN3384
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in heptane