Learn More
Tribromuro de boro, solución de 1 M en heptano, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is an excellent demethylating or dealkylating agent for the cleavage of ethers, also with subsequent cyclization, often in the production of pharmaceuticals. The use of boron tribromide for effecting complete demethylation of aryl methyl ethers at, or below, room temperature. Phase-Vanishing Reactions that Use Fluorous Media as a Phase Screen. Facile, Controlled Bromination of Alkenes by Dibromine and Dealkylation of Aromatic Ethers by Boron Tribromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It is an excellent demethylating or dealkylating agent for the cleavage of ethers, also with subsequent cyclization, often in the production of pharmaceuticals. The use of boron tribromide for effecting complete demethylation of aryl methyl ethers at, or below, room temperature. Phase-Vanishing Reactions that Use Fluorous Media as a Phase Screen. Facile, Controlled Bromination of Alkenes by Dibromine and Dealkylation of Aromatic Ethers by Boron Tribromide.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture & Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, light, moisture, bases.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 90°C |
| Nombre del producto químico o material | Boron tribromide |
| Cantidad | 100 mL |
| Temperatura de inflamación | −4°C (25°F) |
| Número UN | UN3384 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.52 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M soln. in heptane |
Seguridad y manipulación
- Boron tribromide, 1M solution in heptane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane, Boron tribromide