Learn More
Tribromuro de boro, solución de 1 M en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343716 100 mL 100 ml
11333716 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14880.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tribromuro de boro se utiliza como reactante para derivados luminiscentes de poliestireno con mitades de carbazolilborano protegidas estéricamente, grafeno dopado con boro de alta calidad a través de una reacción de acoplamiento reductivo de tipo Wurtz y estructuras híbridas de ADN-molécula orgánicas micrométricas.También se utiliza en las reacciones de bromación y ciclización para preparar ciclopenta[1,3]ciclopropa[1,2-b]pirrolizin-8-aona.Actúa como fuente de boro líquido en procesos de deposición de tipo p.
Solubilidad
Miscible con etanol y tetracloruro de carbono.
Notas
Sensible a la humedad.Reacciona violentamente con el agua.Incompatible con alcoholes, metales alcalinos, aluminio, óxidos de sodio y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-33-4
Fórmula molecular BBr3
Peso molecular (g/mol) 250.52
Número MDL MFCD00011312
Clave InChI ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
Nombre IUPAC tribromoborano
SMILES BrB(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron tribromide
Cantidad 100 mL
Índice de refracción 1.434
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.467
Número UN UN3390
Índice Merck 14,1347
Información de solubilidad Miscible with ethanol and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. 1 M en diclorometano