Learn More
Cloruro de subftalocianina de boro (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boron Subphthalocyanine Chloride |
| CAS | 36530-06-0 |
| Fórmula molecular | C24H12BClN6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (T-4)-Chloro[7,12:14,19-diimino-21,5-nitrilo-5H-tribenzo[c,h,m][1,6,11]triazacyclopentadecinato(2-)-N22,N23,N24]boron7,12:14,19-Diimino-21,5-nitrilo-5H-tribenzo[c,h,m][1,6,11]triazacyclopentadecine, Boron Complex, 7,12:14,19-Diimino-21,5-nitrilo-5H-tribenzo[c,h,m][1,6,11]triazacyclopentadecine Boron Deriv., Boron Subphthalocyanine Chloride, Boron(III) Subphthalocyanine Chloride, Chloro(subphthalocyaninato)boron, Chloroboronsubphthalocyanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H12BClN6/c26-25-30-19-13-7-1-2-8-14(13)20(30)28-22-17-11-5-6-12-18(17)24(32(22)25)29-23-16-10-4-3-9-15(16)21(27-19)31(23)25/h1-12H |
| SMILES | Cl[B]12N3C4=NC5=[N]1C(=Nc6c7ccccc7c(N=C3c8ccccc48)n26)c9ccccc59 |
| Nombre IUPAC | 12-cloro-2,11,13,22,30,31-hexaza-12-boraoctaciclo[21.6.1.110,14.03,11.04,9.013,21.015,20.024,29]hentriaconta-1,3,5,7,9,14(31),15,17,19,21,23(30),24,26,28-tetradecaeno |
| Peso molecular (g/mol) | 430.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.0905 |