Learn More
Solución estándar de boro, para AAS, 1 mg/mL B en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10504141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10504141 500 mL 500 ml
10154260 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10504141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195865000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron standard solution
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-42-8
Forma física Solución
Fórmula molecular B
Concentración 997 to 1003 μg/mL of B in water (20°C)
Número MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Índice Merck 14, 1343
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble en agua.
Clave InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B]
Nombre IUPAC boro
Peso molecular (g/mol) 10.81
PubChem CID 5462311
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:27560
Formula Weight (peso de la fórmula) 10.81
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.