Learn More
Solución estándar de boro, para AAS, 1 mg/mL B en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10154260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10154260 100 mL 100 ML
10504141 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10154260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195861000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.20€
    24.40€ / 100 ml
    Ahorro 1.80€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron standard solution
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-42-8
Forma física Solución
Fórmula molecular B
Concentración 997 to 1003 μg/mL of B in water (20°C)
Número MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Índice Merck 14, 1343
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble en agua.
Clave InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B]
Nombre IUPAC boro
Peso molecular (g/mol) 10.81
PubChem CID 5462311
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:27560
Formula Weight (peso de la fórmula) 10.81
Grado AAS