Learn More
Estándar de boro: B a 2500 mg/kg en aceite de 75 cSt
Código de producto. 30327787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
400 g
Código de producto. Cantidad
30327787 400 g
1 options
Código de producto. 30327787 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGOB2500400G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron
CAS 7440-42-8
Nombres de analitos o componentes Boron
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular B
Concentración 2500 mg/kg
Sinónimo B
Fórmula InChI InChI=1 S/B
Tipo de solución Mezcla
SMILES [B]
Elemento B
Nombre IUPAC boro
Solvent or Matrix 75 cSt Oil
Industry Type CC Industrial
Peso molecular (g/mol) 10.81
Cantidad 400 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 11.009