Learn More
Estándar de boro: B a 1000 μg/ml en NH4OH, VHG™
Código de producto. 30040680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040680 50 mL 50 ml
30041315 500 mL 500 ml
30041330 250 mL 250 ml
30041328 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30040680 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPBZ50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de boro: B a 1000 μg/ml en NH4OH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron
CAS 7440-42-8
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Boron
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular B
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo B
Fórmula InChI InChI=1S/B
SMILES [B]
Nombre IUPAC boro
Solvent or Matrix Ammonium Hydroxide
Peso molecular (g/mol) 10.81
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 11.009 g/mol