Learn More
Estándar de boro: B a 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Código de producto. 16479649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
200 g
Tamaño de la unidad:
200 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479649 50 g 50 g
17982606 200 g 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479649 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGOB100050G
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de boro: B a 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron
CAS 7440-42-8
Métodos ICP/XRF/RDE
Nombres de analitos o componentes Boron
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular B
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo B
Fórmula InChI InChI=1S/B
SMILES [B]
Nombre IUPAC boro
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Peso molecular (g/mol) 10.81
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 11.009 g/mol