Learn More
Estándar de boro: B a 10 μg/ml en H2O , VHG™
Descripción
Estándar de boro: B a 10 μg/ml en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boron |
| CAS | 7440-42-8 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Boron |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | B |
| Concentración | 10 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/B |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?