Learn More
Patrón de boro en aceite base 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11420279 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420279 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 11420279 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ORGB84Z
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
B5000μ g/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-42-8, 8042-47-5
Certificado de análisis Con certificado de análisis.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Fórmula molecular B
Número MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [B]
Nombre IUPAC boro
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 10.81
PubChem CID 5462311
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:27560
Grado Petróleo/plasma
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio