Learn More
Estándar de boro para ICP , μ1000 g/mL en H2O , SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16371216 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ML
250 ml
30 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
16371216 30 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 30 ml
11458629 125 ml Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ML
10365882 250 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 250 ml
10030502 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16371216 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLB92M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.86€
    33.97€ / 30 ml
    Ahorro 12.89€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
B1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7440-42-8 , 7732-18-5
Fórmula molecular B
Peso molecular (g/mol) 10.81
Número MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Clave InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
Nombre IUPAC boro
SMILES [B]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 30 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de Matrix        N.º deN.º
H2O    1000 μg/ml    PLB9-2Y, -2T, -2X    10 000    PLB9-3Y, -3X
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio