Learn More
Siliciuro de boro, 98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383827 50 g 50 g
11373827 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035670.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 12008-29-6 | B6Si | 92.95 g/mol
Boron silicide is used in chemical research, pharmaceuticals and as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12008-29-6
Fórmula molecular B6Si
Peso molecular (g/mol) 92.95
Número MDL MFCD00180907
Clave InChI ZRBFEDMQRDRUDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon hexaboride, 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo 3.2.0.0 1 ,?.0 2 ,?.0 3 ,? heptane, silicon hexaboride sib6 grade
PubChem CID 16212548
Nombre IUPAC 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentaciclo[3.2.0.0¹,⁴.0²,⁷.0³,⁶]heptano
SMILES B12B3B4B5B(B14)[Si]235
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron silicide
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.95
Porcentaje de pureza 98%