Learn More
Polvo de boro, cristalino, malla - 4 + 40, Puratronic™, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391158 5 g 5 g
11301168 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11391158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010112.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-42-8
Fórmula molecular B
Peso molecular (g/mol) 10.81
Número MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Clave InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
Nombre IUPAC boro
SMILES [B]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Boron powder
Cantidad 5 g
Tamaño de malla −4+40 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo cristalino
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3178
Porcentaje de pureza 99.9999%
Grado Puratronic
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.