Learn More
Polvo de boro, cristalino, malla - 4 + 40, Puratronic™, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301168 1 g 1 g
11391158 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11301168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010112.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-42-8
Fórmula molecular B
Peso molecular (g/mol) 10.81
Número MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Clave InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
Nombre IUPAC boro
SMILES [B]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron powder
Cantidad 1 g
Tamaño de malla −4+40 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo cristalino
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3178
Porcentaje de pureza 99.9999%
Grado Puratronic
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron powder, crystalline, Puratronic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..