Learn More
Polvo de boro (96 + % atómico de B-11), cristalino, malla - 100, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379788 5 g 5 g
11389788 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11379788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044257.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-42-8
Fórmula molecular B
Peso molecular (g/mol) 10.81
Número MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Clave InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
Nombre IUPAC boro
SMILES [B]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron powder
Cantidad 5 g
Tamaño de malla −100 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica), (≥ 96 % atómico de B-11)
Número UN UN3178
Porcentaje de pureza 99.9%