Learn More
Piezas de boro, cristalinas, 20 mm y abajo, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386498 50 g 50 g
11376498 10 g 10 g
11366498 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11386498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012134.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-42-8
Fórmula molecular B
Peso molecular (g/mol) 10.81
Número MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Clave InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
Nombre IUPAC boro
SMILES [B]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron pieces
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Tamaño de partículas 20mm (0.8 in.) & down
Formulario Piezas cristalinas
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.5%