Learn More
Piezas de boro, cristalinas, 1-30 mm, 99,4 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boron |
| Color | Gris |
| Forma física | Piezas, cristalinas, 1-30 mm |
| Cantidad | 50 g |
| Punto de ignición | 700°C (1292°F) |
| Olor | Odorless |
| Aspecto | Dark Gray pieces |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.4% (Metals basis) |